Documenti fondamentali
SY3H7CF2B268
Synthonix Corporation
Methyl 3-formyl-5-nitrobenzoate
Scegli un formato
250 MG
CHF 145.73
1 G
CHF 231.47
5 G
CHF 562.15
SKU del venditore: M63782-250MG
CHF 145.73
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 145.73
1 G
CHF 231.47
5 G
CHF 562.15
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.16
Numero MDL:
SKU del venditore: M63782-250MG
CHF 145.73
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
methyl 3-formyl-5-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H7NO5/c1-15-9(12)7-2-6(5-11)3-8(4-7)10(13)14/h2-5H,1H3
InChI
VWRFFTKYHYLALS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63782.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63782.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)