Documenti fondamentali
SY3H7CF2AF11
Synthonix Corporation
2-Ethylbenzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.27
Numero MDL:
Iupac Name
2-ethylbenzo[b]thiophene-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10OS/c1-2-10-9(7-12)8-5-3-4-6-11(8)13-10/h3-7H,2H2,1H3
InChI
UWJLUCSEPRXAGO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63974.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63974.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)