Documenti fondamentali
SY3H7CF2AEEF
Synthonix Corporation
Ethyl 5-methyl-3-oxo-3,4-dihydropyrazine-2-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 79.60
250 MG
CHF 85.72
1 G
CHF 162.88
SKU del venditore: E63363-100MG
CHF 79.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 79.60
250 MG
CHF 85.72
1 G
CHF 162.88
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.18
Numero MDL:
SKU del venditore: E63363-100MG
CHF 79.60
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-hydroxy-5-methyl-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H10N2O3/c1-3-13-8(12)6-7(11)10-5(2)4-9-6/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI
LZJZHTZAUNNQGU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63363.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63363.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)