SY3H7CF29142
Synthonix Corporation
4,4'-Dibromo-3,3'-bithiophene
Scegli un formato
SKU del venditore: D63942-100MG
CHF 82.05
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: D63942-100MG
CHF 82.05
Iupac Name
4,4'-dibromo-3,3'-bithiophene
Inchi Code
1S/C8H4Br2S2/c9-7-3-11-1-5(7)6-2-12-4-8(6)10/h1-4H
InChI
QAVREGJMFYCNKD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63942.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)