SY3H7CF2912D
Synthonix Corporation
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-ol
Scegli un formato
SKU del venditore: D63732-100MG
CHF 194.72
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: D63732-100MG
CHF 194.72
Iupac Name
2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-ol
Inchi Code
1S/C7H4F2O3/c8-7(9)11-5-2-1-4(10)3-6(5)12-7/h1-3,10H
InChI
GEHVTOIGEVNIEQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63732.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)