Documenti fondamentali
SY3H7CF29043
Synthonix Corporation
4-Chloroquinoline-3-carbaldehyde
Scegli un formato
100 MG
CHF 121.24
250 MG
CHF 182.48
1 G
CHF 304.95
SKU del venditore: C63922-100MG
CHF 121.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 121.24
250 MG
CHF 182.48
1 G
CHF 304.95
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.62
Numero MDL:
SKU del venditore: C63922-100MG
CHF 121.24
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-3-quinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6ClNO/c11-10-7(6-13)5-12-9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H
InChI
PTCAOHUEDACTEB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63922.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63922.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)