Documenti fondamentali
SY3H7CF28F7B
Synthonix Corporation
Cis-2-benzyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
Scegli un formato
250 MG
CHF 170.23
1 G
CHF 329.45
5 G
CHF 843.84
SKU del venditore: B67418-250MG
CHF 170.23
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 170.23
1 G
CHF 329.45
5 G
CHF 843.84
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.3
Numero MDL:
SKU del venditore: B67418-250MG
CHF 170.23
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(3aR,6aS)-2-benzyloctahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole
Inchi Code
1S/C13H18N2/c1-2-4-11(5-3-1)8-15-9-12-6-14-7-13(12)10-15/h1-5,12-14H,6-10H2/t12-,13+
InChI
AOBSJQWEYXEPBK-BETUJISGSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67418.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)