SY3H7CF28D44
Synthonix Corporation
1-(2-Aminoethyl)imidazolidin-2-one
Scegli un formato
SKU del venditore: A3994-250MG
CHF 86.94
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: A3994-250MG
CHF 86.94
Iupac Name
1-(2-aminoethyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C5H11N3O/c6-1-3-8-4-2-7-5(8)9/h1-4,6H2,(H,7,9)
InChI
PODSUMUEKRUDEI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3994.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)