Documenti fondamentali
SY3H7CF28C21
Synthonix Corporation
(3-Amino-4-bromophenyl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.05
Numero MDL:
Iupac Name
(3-amino-4-bromophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4,9H2
InChI
VJLXWTVCZAXNHM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63987.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63987.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)