SY3H6E416CD0
Synthonix Corporation
4-(4-(8-Oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)-1-(1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-yl)aniline
Scegli un formato
SKU del venditore: X65171-25MG
CHF 598.89
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: X65171-25MG
CHF 598.89
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
4-(4-((1R,5S)-8-oxa-3-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl)-1-(1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-yl)aniline
Inchi Code
1S/C25H30N6O3/c26-17-3-1-16(2-4-17)22-28-23(30-14-19-5-6-20(15-30)34-19)21-13-27-31(24(21)29-22)18-7-9-25(10-8-18)32-11-12-33-25/h1-4,13,18-20H,5-12,14-15,26H2
InChI
IVPDYDHTKYINMP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65171.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)