SY3H6E416CCC
Synthonix Corporation
7-Oxaspiro[3.5]nonane-1,3-dione
Scegli un formato
SKU del venditore: X64409-100MG
CHF 1’174.52
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: X64409-100MG
CHF 1’174.52
Iupac Name
7-oxaspiro[3.5]nonane-1,3-dione
Inchi Code
1S/C8H10O3/c9-6-5-7(10)8(6)1-3-11-4-2-8/h1-5H2
InChI
ODRKWEAZLVDHNM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64409.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)