Documenti fondamentali
SY3H6E416CC7
Synthonix Corporation
7-Oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Numero MDL:
Iupac Name
7-oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H7NO/c8-4-5-3-6-1-2-7(5)9-6/h1-2,5-7H,3H2
InChI
AHQSHUPQQYFVER-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/62990.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62990.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)