Documenti fondamentali
SY3H6E416B49
Synthonix Corporation
3-(Trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.59
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-ylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8F3N.ClH/c7-6(8,9)4-1-5(10,2-4)3-4;/h1-3,10H2;1H
InChI
SZJRBVKLWBBKBK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61880.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)