SY3H6E416A17
Synthonix Corporation
Quinolin-3-ylmethanamine dihydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: Q61339-250MG
CHF 145.73
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: Q61339-250MG
CHF 145.73
Iupac Name
3-quinolinylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10N2.2ClH/c11-6-8-5-9-3-1-2-4-10(9)12-7-8;;/h1-5,7H,6,11H2;2*1H
InChI
KXPNVIZRWSRIAN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61339.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)