Documenti fondamentali
SY3H6E4168D3
Synthonix Corporation
Isopropyl 2-oxopropanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.14
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
isopropyl 2-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-4(2)9-6(8)5(3)7/h4H,1-3H3
InChI
WUBJISGMPZWFKY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/65400.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65400.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)