SY3H6E415960
Synthonix Corporation
(piperidin-4-yl)methyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
piperidin-4-ylmethyl 4-fluoro-4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H23FN2O3.ClH/c14-13(10-17)3-7-16(8-4-13)12(18)19-9-11-1-5-15-6-2-11;/h11,15,17H,1-10H2;1H
InChI
DDOJUWQDUNEFQP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60426.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)