Documenti fondamentali
SY3H6E415734
Synthonix Corporation
[4'-[3-Methyl-4-[[[((R)-1-phenylethyl)oxy]carbonyl]amino]isoxazol-5-yl]biphenyl-4-yl]acetic acid ethyl ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
484.55
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl (R)-2-(4'-(3-methyl-4-(((1-phenylethoxy)carbonyl)amino)isoxazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C29H28N2O5/c1-4-34-26(32)18-21-10-12-23(13-11-21)24-14-16-25(17-15-24)28-27(19(2)31-36-28)30-29(33)35-20(3)22-8-6-5-7-9-22/h5-17,20H,4,18H2,1-3H3,(H,30,33)/t20-/m1/s1
InChI
QGPQAZHGXUJBRV-HXUWFJFHSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66331.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66331.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)