Documenti fondamentali
SY3H6E415633
Synthonix Corporation
5-Methyl-8-hydroxycoumarin
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.17
Numero MDL:
Iupac Name
8-hydroxy-5-methyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C10H8O3/c1-6-2-4-8(11)10-7(6)3-5-9(12)13-10/h2-5,11H,1H3
InChI
LFIPWJLWVGROTL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/64560.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64560.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)