SY3H6E4149B7
Synthonix Corporation
3-(2-methoxyphenyl)benzaldehyde
Scegli un formato
SKU del venditore: M62097-1G
CHF 182.48
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: M62097-1G
CHF 182.48
Iupac Name
2'-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C14H12O2/c1-16-14-8-3-2-7-13(14)12-6-4-5-11(9-12)10-15/h2-10H,1H3
InChI
OIJZSURASXVTDU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62097.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)