SY3H6E414999
Synthonix Corporation
2-(Methylthio)-8-nitro-6-(trifluoromethyl)-4H-benzo[e][1,3]thiazin-4-one
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Iupac Name
2-(methylthio)-8-nitro-6-(trifluoromethyl)-4H-benzo[e][1,3]thiazin-4-one
Inchi Code
1S/C10H5F3N2O3S2/c1-19-9-14-8(16)5-2-4(10(11,12)13)3-6(15(17)18)7(5)20-9/h2-3H,1H3
InChI
NEQVMYXCMMDUHG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61913.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)