SY3H6E41496F
Synthonix Corporation
Methyl 2-fluoro-3,5-dimethoxybenzoate
Scegli un formato
SKU del venditore: M61730-100MG
CHF 194.72
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: M61730-100MG
CHF 194.72
Iupac Name
methyl 2-fluoro-3,5-dimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO4/c1-13-6-4-7(10(12)15-3)9(11)8(5-6)14-2/h4-5H,1-3H3
InChI
IALAUVYODBSDEV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61730.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)