Documenti fondamentali
SY3H6E4148AE
Synthonix Corporation
(1R,2S)-2-(methoxycarbonyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Scegli un formato
250 MG
CHF 317.20
500 MG
CHF 488.66
1 G
CHF 709.12
SKU del venditore: M60222-250MG
CHF 317.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
CHF 317.20
500 MG
CHF 488.66
1 G
CHF 709.12
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.13
Numero MDL:
SKU del venditore: M60222-250MG
CHF 317.20
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R,2S)-2-(methoxycarbonyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H8O4/c1-10-6(9)4-2-3(4)5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/t3-,4+/m1/s1
InChI
IRRAJLZEAOBJIV-DMTCNVIQSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/60222.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)