Documenti fondamentali
SY3H6E41488A
Synthonix Corporation
2-methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Scegli un formato
100 MG
CHF 194.72
250 MG
CHF 329.45
500 MG
CHF 513.16
SKU del venditore: M17538-100MG
CHF 194.72
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 194.72
250 MG
CHF 329.45
500 MG
CHF 513.16
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.12
Numero MDL:
SKU del venditore: M17538-100MG
CHF 194.72
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H5F3N2O2/c1-4-6(12(13)14)2-5(3-11-4)7(8,9)10/h2-3H,1H3
InChI
AFPQEILWSILMKP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/17538.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/17538.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)