Documenti fondamentali
SY3H6E41482F
Synthonix Corporation
N1-(Imidazo[1,2-a]pyrazin-8-yl)ethane-1,2-diamine
Scegli un formato
100 MG
CHF 142.06
250 MG
CHF 153.08
1 G
CHF 157.98
SKU del venditore: K62551-100MG
CHF 142.06
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 142.06
250 MG
CHF 153.08
1 G
CHF 157.98
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.21
Numero MDL:
SKU del venditore: K62551-100MG
CHF 142.06
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
N1-(imidazo[1,2-a]pyrazin-8-yl)ethane-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C8H11N5/c9-1-2-10-7-8-12-4-6-13(8)5-3-11-7/h3-6H,1-2,9H2,(H,10,11)
InChI
WFVQIVSNTFJRQC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62551.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62551.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)