Documenti fondamentali
SY3H6E4147D7
Synthonix Corporation
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.12
Numero MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H4F3NO/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3,13H
InChI
MDBVIOUGHSKRMT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68932.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68932.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)