Documenti fondamentali
SY3H6E41468D
Synthonix Corporation
(9H-Fluoren-9-yl)methyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate
Scegli un formato
5 G
CHF 108.99
10 G
CHF 157.98
25 G
CHF 304.95
SKU del venditore: F68231-5G
CHF 108.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 108.99
10 G
CHF 157.98
25 G
CHF 304.95
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.38
Numero MDL:
SKU del venditore: F68231-5G
CHF 108.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl 4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C20H19NO3/c22-14-9-11-21(12-10-14)20(23)24-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-13H2
InChI
AMWDMRLGMSQZTK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68231.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68231.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)