Documenti fondamentali
SY3H6E414661
Synthonix Corporation
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Scegli un formato
5 G
CHF 102.87
10 G
CHF 145.73
25 G
CHF 243.71
SKU del venditore: F67547-5G
CHF 102.87
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 102.87
10 G
CHF 145.73
25 G
CHF 243.71
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Numero MDL:
SKU del venditore: F67547-5G
CHF 102.87
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-4-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8FNO2S/c1-12(10,11)5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI
UGUIBNHHDIEZJI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/67547.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/67547.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)