Documenti fondamentali
SY3H6E4132B3
Synthonix Corporation
6-Fluorobenzo[d]thiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.18
Numero MDL:
Iupac Name
6-fluoro-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C7H4FNS/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H
InChI
BGSRFMFTXMPTSC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61570.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)