Documenti fondamentali
SY3H6E41322F
Synthonix Corporation
(1-fluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.57
Numero MDL:
Iupac Name
(1-fluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H8FN.ClH/c5-4(3-6)1-2-4;/h1-3,6H2;1H
InChI
CJNXPJIBUMQIEK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60284.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60284.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)