Documenti fondamentali
SY3H6E41321A
Synthonix Corporation
3-Ethoxy-4-methoxybenzaldehyde oxime
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Numero MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-4-methoxybenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-3-14-10-6-8(7-11-12)4-5-9(10)13-2/h4-6H,3,7H2,1-2H3
InChI
YVIGBTMSQOERJX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/69847.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/69847.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)