SY3H6E413203
Synthonix Corporation
Ethyl 7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-2-15-11(14)8-6-7-4-3-5-9(13)10(7)12-8/h6,12H,2-5H2,1H3
InChI
FRUNPDDVIUSYEQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69361.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)