Documenti fondamentali
SY3H6E4131AF
Synthonix Corporation
8-Ethyl-2-[[4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl]amino]-8H-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-one
Scegli un formato
50 MG
CHF 488.66
100 MG
CHF 782.60
250 MG
CHF 1’505.21
SKU del venditore: E66864-50MG
CHF 488.66
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 488.66
100 MG
CHF 782.60
250 MG
CHF 1’505.21
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.45
Numero MDL:
SKU del venditore: E66864-50MG
CHF 488.66
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
8-ethyl-2-((4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)amino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one
Inchi Code
1S/C20H24N6O/c1-3-26-18(27)9-4-15-14-21-20(23-19(15)26)22-16-5-7-17(8-6-16)25-12-10-24(2)11-13-25/h4-9,14H,3,10-13H2,1-2H3,(H,21,22,23)
InChI
BUNLBUQVVVGGJD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66864.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66864.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)