Documenti fondamentali
SY3H6E413024
Synthonix Corporation
Ethyl 3-methyl-1,2,4-thiadiazole-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.21
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 3-methyl-1,2,4-thiadiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S/c1-3-10-6(9)5-7-4(2)8-11-5/h3H2,1-2H3
InChI
ZYVYMUYJEAVYOC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61489.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61489.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)