Documenti fondamentali
SY3H6E412FF1
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloro-2,2-dimethylpent-4-enoate
Scegli un formato
100 MG
CHF 182.48
250 MG
CHF 268.21
1 G
CHF 500.91
SKU del venditore: E60568-100MG
CHF 182.48
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 182.48
250 MG
CHF 268.21
1 G
CHF 500.91
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.67
Numero MDL:
SKU del venditore: E60568-100MG
CHF 182.48
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2,2-dimethyl-4-pentenoate
Inchi Code
1S/C9H15ClO2/c1-5-12-8(11)9(3,4)6-7(2)10/h2,5-6H2,1,3-4H3
InChI
QVPAHMHJYDYAOS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60568.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/60568.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)