SY3H6E412FED
Synthonix Corporation
6-ethynylpyridine-3-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: E60471-100MG
CHF 366.19
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: E60471-100MG
CHF 366.19
Iupac Name
6-ethynylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c1-2-7-4-3-6(5-9-7)8(10)11/h1,3-5H,(H,10,11)
InChI
YILQLEDPZCOECZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60471.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)