Documenti fondamentali
SY3H6E4123D0
Synthonix Corporation
trans-4-((Dimethylamino)methyl)cyclohexanamine diacetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.38
Numero MDL:
Iupac Name
(1r,4r)-4-((dimethylamino)methyl)cyclohexan-1-amine diacetate
Inchi Code
1S/C9H20N2.2C2H4O2/c1-11(2)7-8-3-5-9(10)6-4-8;2*1-2(3)4/h8-9H,3-7,10H2,1-2H3;2*1H3,(H,3,4)/t8-,9-;;
InChI
VLYWGPPEUCEXOK-JZDLBZJVSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66308.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66308.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)