Documenti fondamentali
SY3H6E4123CC
Synthonix Corporation
4',5'-Didehydro-5'-deoxyuridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.19
Numero MDL:
Iupac Name
1-((2R,3R,4S)-3,4-dihydroxy-5-methylenetetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Inchi Code
1S/C9H10N2O5/c1-4-6(13)7(14)8(16-4)11-3-2-5(12)10-9(11)15/h2-3,6-8,13-14H,1H2,(H,10,12,15)/t6-,7-,8-/m1/s1
InChI
WMIBCMZGMYGWHB-BWZBUEFSSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66265.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66265.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)