SY3H6E4123C2
Synthonix Corporation
2,11-Dichlorodibenzo[b,f][1,4]oxazepine
Scegli un formato
SKU del venditore: D66135-100MG
CHF 366.19
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: D66135-100MG
CHF 366.19
Iupac Name
2,11-dichlorodibenzo[b,f][1,4]oxazepine
Inchi Code
1S/C13H7Cl2NO/c14-8-5-6-11-9(7-8)13(15)16-10-3-1-2-4-12(10)17-11/h1-7H
InChI
REOFTPBYJKJOPQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66135.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)