Documenti fondamentali
SY3H6E41237F
Synthonix Corporation
(2',6'-Dimethyl-4'-(3-(methylsulfonyl)propoxy)biphenyl-3-yl)methanol
Scegli un formato
50 MG
CHF 366.19
100 MG
CHF 513.16
250 MG
CHF 905.08
SKU del venditore: D65763-50MG
CHF 366.19
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 366.19
100 MG
CHF 513.16
250 MG
CHF 905.08
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.46
Numero MDL:
SKU del venditore: D65763-50MG
CHF 366.19
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
{2',6'-dimethyl-4'-[3-(methylsulfonyl)propoxy][1,1'-biphenyl]-3-yl}methanol
Inchi Code
1S/C19H24O4S/c1-14-10-18(23-8-5-9-24(3,21)22)11-15(2)19(14)17-7-4-6-16(12-17)13-20/h4,6-7,10-12,20H,5,8-9,13H2,1-3H3
InChI
ROZUFBZGOOVXCF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65763.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65763.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)