Documenti fondamentali
SY3H6E412268
Synthonix Corporation
3,5-Dibromo-4-ethylpyridin-2-amine
Scegli un formato
100 MG
CHF 84.50
250 MG
CHF 96.74
1 G
CHF 194.72
SKU del venditore: D63138-100MG
CHF 84.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 84.50
250 MG
CHF 96.74
1 G
CHF 194.72
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.96
Numero MDL:
SKU del venditore: D63138-100MG
CHF 84.50
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-dibromo-4-ethylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H8Br2N2/c1-2-4-5(8)3-11-7(10)6(4)9/h3H,2H2,1H3,(H2,10,11)
InChI
OMSDMWJNRWWBON-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63138.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63138.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)