Documenti fondamentali
SY3H6E41225D
Synthonix Corporation
2,2-Difluoropropane-1,3-diol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.08
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,2-difluoro-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C3H6F2O2/c4-3(5,1-6)2-7/h6-7H,1-2H2
InChI
AMCKYDINHDOOCB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/63088.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63088.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)