Documenti fondamentali
SY3H6E412252
Synthonix Corporation
2,5-Dibromo-4-fluorobenzo[d]thiazole
Scegli un formato
100 MG
CHF 90.62
250 MG
CHF 121.24
1 G
CHF 292.70
SKU del venditore: D62988-100MG
CHF 90.62
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 90.62
250 MG
CHF 121.24
1 G
CHF 292.70
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.97
Numero MDL:
SKU del venditore: D62988-100MG
CHF 90.62
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-dibromo-4-fluorobenzo[d]thiazole
Inchi Code
1S/C7H2Br2FNS/c8-3-1-2-4-6(5(3)10)11-7(9)12-4/h1-2H
InChI
LSYHSGURCDEIDB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/62988.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62988.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)