SY3H6E4121FF
Synthonix Corporation
5-(Difluoromethoxy)picolinic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: D62644-100MG
CHF 194.72
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: D62644-100MG
CHF 194.72
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
5-(difluoromethoxy)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-4-1-2-5(6(11)12)10-3-4/h1-3,7H,(H,11,12)
InChI
QOGGIPBAUKZCGU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62644.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)