SY3H6E4121E5
Synthonix Corporation
(R)-4,5-Dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: D62356-25MG
CHF 2’191.07
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: D62356-25MG
CHF 2’191.07
Iupac Name
(R)-4,5-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-13-10-6-4-7-8(11(10)14-2)3-5-9(7)12;/h4,6,9H,3,5,12H2,1-2H3;1H/t9-;/m1./s1
InChI
LYNRJPIDGDEFED-SBSPUUFOSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/62356.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)