Documenti fondamentali
SY3H6E412181
Synthonix Corporation
Dimethyl 3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-dicarboxylate
Scegli un formato
100 MG
CHF 86.94
250 MG
CHF 108.99
SKU del venditore: D61991-100MG
CHF 86.94
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 86.94
250 MG
CHF 108.99
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.17
Numero MDL:
SKU del venditore: D61991-100MG
CHF 86.94
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
dimethyl 3-(trifluoromethyl)pyridine-2,5-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C10H8F3NO4/c1-17-8(15)5-3-6(10(11,12)13)7(14-4-5)9(16)18-2/h3-4H,1-2H3
InChI
ZPEVKRYZDQEQDY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/61991.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/61991.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)