Documenti fondamentali
SY3H6E411F90
Synthonix Corporation
7-chloro-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.07
Numero MDL:
Iupac Name
7-chloro-4-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O.ClH/c1-12-6-4-11-8(9)7-5(6)2-3-10-7;/h2-4,10H,1H3;1H
InChI
DFHHUZGTJHWRNJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/66062.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/66062.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)