Documenti fondamentali
SY3H6E411F76
Synthonix Corporation
7-Cyclopropyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane (dihydrochloride)
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
7-cyclopropyl-2,7-diazaspiro[3.5]nonane dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2.2ClH/c1-2-9(1)12-5-3-10(4-6-12)7-11-8-10;;/h9,11H,1-8H2;2*1H
InChI
UJGJHDDEYWYBNI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65791.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65791.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)