SY3H6E41133B
Synthonix Corporation
N-[(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)phenylmethylene]-L-valine
Scegli un formato
SKU del venditore: C64732-100MG
CHF 194.72
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: C64732-100MG
CHF 194.72
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Iupac Name
(S,E)-2-(((5-chloro-2-hydroxyphenyl)(phenyl)methylene)amino)-3-methylbutanoic acid
Inchi Code
1S/C18H18ClNO3/c1-11(2)16(18(22)23)20-17(12-6-4-3-5-7-12)14-10-13(19)8-9-15(14)21/h3-11,16,21H,1-2H3,(H,22,23)/b20-17+/t16-/m0/s1
InChI
QDRACQUNFMXKRD-TXCMAPRMSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/64732.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)