Documenti fondamentali
SY3H6E4112FF
Synthonix Corporation
7-Chloro-5-oxo-1,2,3,5-tetrahydroindolizine-8-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
CHF 108.99
250 MG
CHF 170.23
1 G
CHF 500.91
SKU del venditore: C63192-100MG
CHF 108.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 108.99
250 MG
CHF 170.23
1 G
CHF 500.91
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.62
Numero MDL:
SKU del venditore: C63192-100MG
CHF 108.99
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-chloro-5-oxo-1,2,3,5-tetrahydro-8-indolizinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClNO3/c10-5-4-7(12)11-3-1-2-6(11)8(5)9(13)14/h4H,1-3H2,(H,13,14)
InChI
BLFBEBOCEPNCRD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/63192.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/63192.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)