SY3H6E4112FE
Synthonix Corporation
(3-Cyano-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: C63176-100MG
CHF 148.18
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: C63176-100MG
CHF 148.18
Iupac Name
3-cyano-4-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H6BNO3/c9-4-5-3-6(8(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10-12H
InChI
PGIZXBPAULHTKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/63176.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)